Tisk…
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(Aminomethyl)phenyl)-N,N-dimethylmethanamine, 4-Dimethylaminomethylbenzylamine
OR953945-1G
APOSOR953945-1GEA 3970 CZK
APOSOR953945-1G
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine 98%
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04107485
CAS číslo: 34490-85-2