Tisk…
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Methylamino)methyl)benzonitrile
OR953944-1G OR953944-5G
APOSOR953944-1GEA 1910 CZK
APOSOR953944-1G APOSOR953944-5G
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
MW: 146.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09738490
CAS číslo: 34403-48-0