5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953943-1G
OR953943-250MG
APOSOR953943-1GEA
17990
CZK
APOSOR953943-1G
APOSOR953943-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₇ClO₃ MW: 198,61 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06753266 CAS číslo: 34385-94-9 |