3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9539-1G
OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA
4630
CZK
APOSOR9539-1G
APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃BClNO₃ Bod tání: 218…220 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08436014 CAS číslo: 874288-10-5 |