Tisk…
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953872-1G OR953872-250MG
APOSOR953872-1GEA 20270 CZK
APOSOR953872-1G APOSOR953872-250MG
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738922
CAS číslo: 43170-96-3