Tisk…
5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953871-1G OR953871-5G
APOSOR953871-1GEA 6420 CZK
APOSOR953871-1G APOSOR953871-5G
5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
5-Benzylthiazol-2-ylamine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00547831
CAS číslo: 121952-97-4