Tisk…
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-Phg(4-Cl)-OH, 4-Chloro-L-2-phenylglycine, L-2-(4-Chlorophenyl)glycine, (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
OR953851-25G OR953851-5G
APOSOR953851-25GEA 7540 CZK
APOSOR953851-25G APOSOR953851-5G
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
H-Phg(4-Cl)-OH
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701467
CAS číslo: 67336-19-0