Tisk…
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine
OR953834-1G OR953834-5G
APOSOR953834-1GEA 3480 CZK
APOSOR953834-1G APOSOR953834-5G
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine
Vzorec: C₆H₅N₃O
MW: 135,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117798
CAS číslo: 92914-74-4