Tisk…
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953833-1G OR953833-5G
APOSOR953833-1GEA 4770 CZK
APOSOR953833-1G APOSOR953833-5G
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 95%
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00116199
CAS číslo: 50790-30-2