1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953815-5G
APOSOR953815-5GEA
6120
CZK
APOSOR953815-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₅N₃ MW: 143,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659684 CAS číslo: 517918-95-5 |