Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953813-1G
OR953813-250MG
APOSOR953813-1GEA
2480
CZK
APOSOR953813-1G
APOSOR953813-250MG
Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Isoquinoline-1-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06738864 CAS číslo: 4494-18-2 |