3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9538-10G
OR9538-1G
OR9538-5G
APOSOR9538-10GEA
7870
CZK
APOSOR9538-10G
APOSOR9538-1G
APOSOR9538-5G
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Vzorec:
C₂BrClN₂S Bod varu: 192…194 °C Bod tání: 24…25 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00799287 CAS číslo: 37159-60-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...