Tisk…
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953792-1G OR953792-250MG
APOSOR953792-1GEA 3640 CZK
APOSOR953792-1G APOSOR953792-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146.150 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739249
CAS číslo: 56671-67-1