5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953736-1G
OR953736-250MG
APOSOR953736-1GEA
13790
CZK
APOSOR953736-1G
APOSOR953736-250MG
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₄BrNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16628264 CAS číslo: 220957-39-1 |