Tisk…
3-Amino-4-methylpyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953732-1G OR953732-250MG
APOSOR953732-1GEA 16500 CZK
APOSOR953732-1G APOSOR953732-250MG
3-Amino-4-methylpyridazine 95%
3-Amino-4-methylpyridazine
Vzorec: C₅H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460975
CAS číslo: 90568-15-3