Tisk…
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953714-1G OR953714-5G
APOSOR953714-1GEA 5390 CZK
APOSOR953714-1G APOSOR953714-5G
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine 90%
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462177
CAS číslo: 62821-89-0