Tisk…
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953712-1G OR953712-250MG
APOSOR953712-1GEA 2530 CZK
APOSOR953712-1G APOSOR953712-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690251
CAS číslo: 21005-45-8