Tisk…
3,4-Dicyanoaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
OR953694-25G OR953694-100G
APOSOR953694-25GEA 3940 CZK
APOSOR953694-25G APOSOR953694-100G
3,4-Dicyanoaniline 97%
3,4-Dicyanoaniline
Vzorec: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041741
CAS číslo: 56765-79-8