3,3,5-Trimethylcyclohexanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953657-100G
OR953657-10G
OR953657-25G
APOSOR953657-100GEA
2570
CZK
APOSOR953657-100G
APOSOR953657-10G
APOSOR953657-25G
3,3,5-Trimethylcyclohexanol 98%
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
Vzorec:
C₉H₁₈O MW: 142,24 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019378 CAS číslo: 116-02-9 |