Tisk…
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953653-1G OR953653-5G
APOSOR953653-1GEA 9330 CZK
APOSOR953653-1G APOSOR953653-5G
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 98%
4-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02254125
CAS číslo: 18986-09-9