9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
OR953603-5G
APOSOR953603-5GEA
2360
CZK
APOSOR953603-5G
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 97%
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Vzorec:
C₁₅H₁₉NO MW: 229,32 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144851 CAS číslo: 2291-58-9 |