Tisk…
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953579-1G OR953579-5G
APOSOR953579-1GEA 1820 CZK
APOSOR953579-1G APOSOR953579-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191310
CAS číslo: 169749-99-9