3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953566-100MG
OR953566-1G
OR953566-250MG
APOSOR953566-100MGEA
8170
CZK
APOSOR953566-100MG
APOSOR953566-1G
APOSOR953566-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₅IN₂O MW: 272.05 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08457789 CAS číslo: 900514-07-0 |