Tisk…
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953558-1G OR953558-5G
APOSOR953558-1GEA 6190 CZK
APOSOR953558-1G APOSOR953558-5G
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide 95%
N-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463630
CAS číslo: 50982-66-6