Tisk…
1-tert-Butylazetidin-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-tert-Butyl-3-azetidinol
OR953557-25G OR953557-50G OR953557-5G
APOSOR953557-25GEA 8830 CZK
APOSOR953557-25G APOSOR953557-50G APOSOR953557-5G
1-tert-Butylazetidin-3-ol
1-tert-Butylazetidin-3-ol
Vzorec: C₇H₁₅NO
MW: 129.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02323245
CAS číslo: 13156-04-2