Tisk…
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953534-100MG OR953534-1G OR953534-250MG
APOSOR953534-100MGEA 12010 CZK
APOSOR953534-100MG APOSOR953534-1G APOSOR953534-250MG
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Quinolin-8-ylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691265
CAS číslo: 152150-04-4