2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953526-1G
OR953526-5G
APOSOR953526-1GEA
14290
CZK
APOSOR953526-1G
APOSOR953526-5G
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00552868 CAS číslo: 51838-02-9 |