Tisk…
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953516-100G OR953516-25G OR953516-5G
APOSOR953516-100GEA 7440 CZK
APOSOR953516-100G APOSOR953516-25G APOSOR953516-5G
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate 96%
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015438
CAS číslo: 33499-42-2