Tisk…
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9535-1G OR9535-250MG
APOSOR9535-1GEA 4830 CZK
APOSOR9535-1G APOSOR9535-250MG
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Vzorec: C₁₅H₁₃BrO₃
Bod varu: 202…203 °C/4mmHg
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436016
CAS číslo: 17054-26-1