Tisk…
4,5-Dichloroquinazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953494-1G OR953494-250MG
APOSOR953494-1GEA 3580 CZK
APOSOR953494-1G APOSOR953494-250MG
4,5-Dichloroquinazoline 95%
4,5-Dichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909637
CAS číslo: 2148-55-2