Tisk…
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953479-100MG OR953479-1G OR953479-250MG
APOSOR953479-100MGEA 4770 CZK
APOSOR953479-100MG APOSOR953479-1G APOSOR953479-250MG
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06654975
CAS číslo: 40808-25-1