Tisk…
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953478-10G OR953478-1G OR953478-5G
APOSOR953478-10GEA 0 CZK
APOSOR953478-10G APOSOR953478-1G APOSOR953478-5G
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866571
CAS číslo: 136236-51-6