2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3,5-Dihydroxy-4-acetyltoluene
OR953477-1G
OR953477-5G
APOSOR953477-1GEA
2650
CZK
APOSOR953477-1G
APOSOR953477-5G
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.1739 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06656138 CAS číslo: 1634-34-0 |