Tisk…
Isopropyl-2-pyridyl ketone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953473-1G OR953473-5G
APOSOR953473-1GEA 3670 CZK
APOSOR953473-1G APOSOR953473-5G
Isopropyl-2-pyridyl ketone 98%
Isopropyl-2-pyridyl ketone
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00778577
CAS číslo: 59576-30-6