Tisk…
4-Methylisatin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953472-1G OR953472-250MG
APOSOR953472-1GEA 17990 CZK
APOSOR953472-1G APOSOR953472-250MG
4-Methylisatin 95%
4-Methylisatin
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463404
CAS číslo: 1128-44-5