Tisk…
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953465-1G OR953465-5G
APOSOR953465-1GEA 1240 CZK
APOSOR953465-1G APOSOR953465-5G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04122505
CAS číslo: 7126-57-0