Tisk…
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-formyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR953463-1G
APOSOR953463-1GEA 2280 CZK
APOSOR953463-1G
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03768340
CAS číslo: 179692-09-2