Tisk…
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953399-1G OR953399-250MG
APOSOR953399-1GEA 12400 CZK
APOSOR953399-1G APOSOR953399-250MG
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00996156
CAS číslo: 180741-46-2