Tisk…
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953395-1G OR953395-250MG
APOSOR953395-1GEA 9330 CZK
APOSOR953395-1G APOSOR953395-250MG
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02571849
CAS číslo: 16168-93-7