Tisk…
2-Phenoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953387-1G
APOSOR953387-1GEA 827 CZK
APOSOR953387-1G
2-Phenoxybenzonitrile 98%
2-Phenoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₃H₉NO
MW: 195,2167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271960
CAS číslo: 6476-32-0