1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cyclopropyl(phenyl)methanamine
OR953381-250MG
OR953381-1G
OR953381-5G
APOSOR953381-250MGEA
2980
CZK
APOSOR953381-250MG
APOSOR953381-1G
APOSOR953381-5G
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine
Vzorec:
C₁₀H₁₃N MW: 147,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05191945 CAS číslo: 23459-38-3 |