Tisk…
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953373-1G OR953373-5G
APOSOR953373-1GEA 4270 CZK
APOSOR953373-1G APOSOR953373-5G
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 98%
6-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00975127
CAS číslo: 7197-01-5