Tisk…
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
OR953363-25G
APOSOR953363-25GEA 2440 CZK
APOSOR953363-25G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate 96%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234332
CAS číslo: 81452-54-2