Tisk…
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR953353-100G OR953353-25G OR953353-5G OR953353-500G
APOSOR953353-100GEA 1800 CZK
APOSOR953353-100G APOSOR953353-25G APOSOR953353-5G APOSOR953353-500G
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·HCl
Bod tání: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00214247
CAS číslo: 15028-41-8