Tisk…
4-(2-Thienyl)butyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Thiophen-2-yl)butanoic acid
OR953352-100G OR953352-25G OR953352-5G
APOSOR953352-100GEA 24600 CZK
APOSOR953352-100G APOSOR953352-25G APOSOR953352-5G
4-(2-Thienyl)butyric acid 97%
4-(2-Thienyl)butyric acid
Vzorec: C₈H₁₀O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005463
CAS číslo: 4653-11-6