Tisk…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1-Pyrazolyl)-1-propanol
OR953335-1G OR953335-25G OR953335-5G
APOSOR953335-1GEA 1540 CZK
APOSOR953335-1G APOSOR953335-25G APOSOR953335-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03727229
CAS číslo: 180741-37-1