Tisk…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953326-5G
APOSOR953326-5GEA 3440 CZK
APOSOR953326-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carbonitrile
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,2050 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037879
CAS číslo: 69947-09-7