4-Oxocyclohexanecarbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Oxo-cyclohexanecarbonitrile
OR953285-5G
APOSOR953285-5GEA
4140
CZK
APOSOR953285-5G
4-Oxocyclohexanecarbonitrile 96%
4-Oxocyclohexanecarbonitrile
Vzorec:
C₇H₉NO MW: 123,1500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847831 CAS číslo: 34916-10-4 |