Tisk…
Ethyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953268-1G OR953268-5G
APOSOR953268-1GEA 612 CZK
APOSOR953268-1G APOSOR953268-5G
Ethyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₆ClNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703267
CAS číslo: 81449-93-6