Tisk…

3-Aminopiperidin-2-one 96%

Dodavatel: Apollo Scientific

OR953224-1G OR953224-25G OR953224-5G OR953224-0.8G
APOSOR953224-1GEA 1740 CZK
APOSOR953224-1G APOSOR953224-25G APOSOR953224-5G APOSOR953224-0.8G
3-Aminopiperidin-2-one 96%
3-Aminopiperidin-2-one
Vzorec: C5H10N2O
Bod varu: 125…135 °C
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06809610
CAS číslo: 1892-22-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Purity 96%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR